Learn More
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302099 1 g 1g
15473387 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26113.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 349-57-5 | Molecular Formula: C7H4F3NO3 | Molecular Weight: 207.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-57-5
Formule moléculaire C7H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.11
Numéro MDL MFCD04973779
Clé InChI JDIAMHNYAPDMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-5-nitrophenol, phenol, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4155, acmc-1cjq4, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenol, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl nitrobenzene
CID PubChem 2756251
Nom IUPAC 3-nitro-5-(trifluorométhyl)phénol
SMILES OC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 89°C to 92°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.11
Pourcentage de pureté 98%