Learn More
3-nitro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10307354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10307354 25 g Flacon en verre ambré 25g
10374152 1 g Flacon en verre ambré 1g
10150842 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10307354 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF04994EB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 33252-64-1
Formule moléculaire C6H3F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.096
Numéro MDL MFCD00153193
Clé InChI JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2775093
Nom IUPAC 3-nitro-5-(trifluorométhyl)-1H-pyridine-2-one
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Synonyme 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Poids de la formule 208.09
Pourcentage de pureté 97%