Learn More
Chlorure de 3-nitro-alpha-toluènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490947 25 g 25g
11470947 1 g 1g
11480947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23333.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 58032-84-1 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58032-84-1
Formule moléculaire C7H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.64
Numéro MDL MFCD01859935
Clé InChI IUYFKLDRPZLAQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 3-nitrobenzylsulfonyl chloride, 3-nitrophenylmethanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-nitrophenyl methyl sulfone, acmc-1b04d, 3-nitro-phenylmethane-sulfonyl chloride, 3-nitrophenyl methanesulphonyl chloride, 3-nitrobenzenemethanesulfonyl chloride
CID PubChem 13196775
Nom IUPAC Chlorure de (3-nitrophényl)méthanesulfonyle
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CS(Cl)(=O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 95°C to 102°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 235.64
Pourcentage de pureté 95%