Learn More
3-Nitro-D-tyrosine, TRC
Code produit 30477275
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477275 100 mg -
30476841 50 mg -
30472389 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN503883100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32988-39-9
Formule moléculaire C9H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Synonyme D-Tyrosine, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-D-tyrosine (ACI), Tyrosine, 3-nitro-, D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-D-tyrosine
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 226.059
Conditions d’expédition Room Temperature