Learn More
3-Nitro-L-tyrosine, MedChemExpress
Description
3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Nitro-L-tyrosine |
| CAS | 621-44-3 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H10N2O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 5 mg/mL (22.11 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C=C1)O)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.19 |
| Poids de la formule | 226.19 |
| Afficher plus |