Learn More
3-nitro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493207 25 g 25g
15473207 1 g 1g
15483207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20201.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3694-52-8
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.141
Numéro MDL MFCD00007722
Clé InChI IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
CID PubChem 4359525
Nom IUPAC 3-nitrobenzène-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-o-phenylenediamine
Point de fusion 157°C to 162°C
Quantité 25 g
Beilstein 909344
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%