Learn More
3-nitro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10205821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10205821 5 g Flacon en verre 5g
10061771 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10205821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330850050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3694-52-8
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007722
Clé InChI IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
CID PubChem 4359525
Nom IUPAC 3-nitrobenzène-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-o-phenylenediamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 157.0°C to 161.0°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 13, I, 10
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles