Learn More
3’-nitroacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499557 5 g 5g
11409567 25 g 25g
11419567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22062.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-28-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-28-1
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD00017015
Clé InChI KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-nitrophenyl acetamide, 3'-nitroacetanilide, m-nitroacetanilide, 3-nitroacetanilide, acetamide, n-3-nitrophenyl, n-acetyl-m-nitroaniline, 3-nitro-n-acetylaniline, acetanilide, 3'-nitro, unii-qgh8s22nbp, qgh8s22nbp
CID PubChem 31206
Nom IUPAC N-(3-nitrophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Nitroacetanilide
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 5 g
Beilstein 2211961
Merck Index 14,6581
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥98%