Learn More
3'-Nitroacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Nitroacetophenone |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3 |
| Poids de la formule | 165.0426 |