Learn More
3-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10459630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10459630 100 g Flacon en verre 100g
10635372 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10459630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128361000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-09-2
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00007782
Clé InChI XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
CID PubChem 7423
Nom IUPAC 3-nitroaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitroaniline
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 114.0°C
Couleur Orange à jaune
Point d’ébullition 306.0°C
Point d’éclair 196°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4NH2
Quantité 100 g
Beilstein 12, 698
Merck Index 15, 6668
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.25g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,methanol and ethanol,1 g soluble in 20 mL alcohol,1 g soluble in 18 mL ether,1 g soluble in 11.5 mL methanol
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.