Learn More
3-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463344
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463344 500 g 500g
11453344 100 g 100g
11473344 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10629.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
3-Nitroaniline is commonly used as a raw material for dyes. It is also used as a chemical intermediate for azo coupling component 17 and the dyes disperse yellow 5 and acid blue 29. The chemical is changed to other substances (dyestuffs and m-nitrophenol) during the dyeing process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 3-nitroaniline est couramment utilisé comme matière première dans les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique pour le composant de la diazotation 17 et les colorants dispersent le jaune 5 et le bleu javelisé 29. Le produit chimique est remplacé par d’autres substances (colorants et m-nitrophénol) pendant le processus de teinture.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau (0,1 g/100 ml (20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des acides, des chlorures d’acides, des anhydrides d’acides, des chloroformates et des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-09-2
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00007782
Clé InChI XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
CID PubChem 7423
Nom IUPAC 3-nitroaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitroaniline
Point de fusion 112°C to 114°C
Densité 0.901
Point d’ébullition 306°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN1661
Beilstein 636962
Merck Index 14,6582
Informations sur la solubilité It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C).
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%