Learn More
3-nitrobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10123660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10123660 100 g Flacon en plastique 100g
10051440 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10123660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128411000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-61-6
Formule moléculaire C7H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Numéro MDL MFCD00007249
Clé InChI ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
CID PubChem 7449
Nom IUPAC 3-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzaldehyde
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 59.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Point d’ébullition 285.0°C to 290.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4CHO
Quantité 100 g
Beilstein 07, 250
Merck Index 14, 6587
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroformm and ether
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.