Learn More
3-nitrobenzaldéhyde, 99 %
Code produit 11480134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480134 250 g 250g
11369459 500 g -
11470134 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480134 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13594.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 99-61-6 | C7H5NO3 | 151,121 g/mole
Le nitrobenzaldémol est utilisé dans la synthèse d’autres composés organiques, allant des produits pharmaceutiques aux additifs plastiques et aux intermédiaires, pour le traitement des composés de flacons et des composés aromatisés et dans la préparation de certains colorants anilines.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 3-nitrobenzaldéhyde est utilisé dans la synthèse d’autres composés organiques, allant des produits pharmaceutiques aux additifs plastiques et intermédiaires pour le traitement des parfums et des composés aromatiques et pour la préparation de certains colorants aniline.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-61-6
Formule moléculaire C7H5NO3
Numéro MDL MFCD00007249
Clé InChI ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
CID PubChem 7449
Nom IUPAC 3-nitrobenzaldéhyde
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzaldehyde
Point de fusion 57°C to 59°C
Point d’ébullition 164°C (23 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 386795
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6587
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Poids moléculaire (g/mol) 151.121
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement