Learn More
3-Nitrobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30134181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134181 5 g 5g
30137233 10 g 10g
30009522 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134181 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4921355G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-61-6
Formule moléculaire C7 H5 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Synonyme Benzaldehyde, 3-nitro-, Benzaldehyde, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, NSC 5504, m-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
Nom IUPAC 3-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzaldehyde
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Poids de la formule 151.0269