Learn More
3-Nitrobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30137233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137233 10 g 10g
30134181 5 g 5g
30009522 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49213510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-61-6
Formule moléculaire C7 H5 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Synonyme Benzaldehyde, 3-nitro-, Benzaldehyde, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, NSC 5504, m-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
Nom IUPAC 3-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzaldehyde
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Poids de la formule 151.0269