Learn More
3-nitrobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10449670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10449670
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 645-09-0 | C7H6N2O3 | 166.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-09-0
Formule moléculaire C7H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Numéro MDL MFCD00007984
Clé InChI KWAYEPXDGHYGRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrobenzamide, benzamide, 3-nitro, benzamide, m-nitro, 3-nitro-benzamide, 3-nitrophenylcarboxamide, acmc-209nmr, 3-nitrobenzamide, dsstox_cid_5732, dsstox_rid_77897, dsstox_gsid_25732
CID PubChem 12576
Nom IUPAC 3-nitrobenzamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140°C to 144°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CONH2
Quantité 100 g
Beilstein 09, 381
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrobenzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.