Learn More
3-Nitrobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458797 5 g 5g
15448797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52212.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5023-94-9 | Molecular Formula: C7H7N3O3 | Molecular Weight: 181.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5023-94-9
Formule moléculaire C7H7N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00053609
Clé InChI ZAIHFKLUPWFUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzamidine, m-nitrobenzamide oxime, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzimidamide, m-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-3-nitro, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide
CID PubChem 6424871
Nom IUPAC N’-hydroxy-3-nitrobenzènecarboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzamidoxime
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 97%