Learn More
Acide 3-nitrobenzyèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490953 25 g 25g
11470953 1 g 1g
11480953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13336.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13331-27-6 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13331-27-6
Formule moléculaire C6H6BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 166.93
Numéro MDL MFCD00007193
Clé InChI ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
CID PubChem 1677
Nom IUPAC Acide (3-nitrophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzeneboronic acid
Point de fusion ∼285°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2938638
Poids de la formule 166.93
Pourcentage de pureté 98%