Learn More
3-Nitrobenzènesulfonamide, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15442198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442198 25 g 25g
15422198 1 g 1g
15432198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55831.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-52-8
Formule moléculaire C6H6N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 202.184
Numéro MDL MFCD00007935
Clé InChI TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulfonamide, 3-nitro, m-nitrobenzenesulfonamide, 3-nitrobenzolesulfamide, 3-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitrobenzene-1-sulfonamide, m-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, m-nitro, 3-nitrobenzene sulfonamide, m-nitrobenzolsulfonamid
CID PubChem 67138
Nom IUPAC 3-nitrobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzenesulfonamide
Point de fusion 166°C to 168°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 202.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre