Learn More
Acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10246980 1 kg Bouteille en verre 1kg
10656974 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10246980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209120010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-68-4
Formule moléculaire C6H4NNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 225.15
Numéro MDL MFCD00007490
Clé InChI LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
CID PubChem 31389
Nom IUPAC sodium ; 3-nitrobenzènesulfonate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 350.0°C
Couleur Jaune
pH 6 to 10 (1% aq. soln.)
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire O2NC6H4SO3Na
Quantité 1 kg
Beilstein 11, 68
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L water (20°C)
Poids de la formule 225.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline