Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781442 25 g Flacon en verre 25g
10117800 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10781442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415840250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-51-7
Formule moléculaire C6H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 221.62
Numéro MDL MFCD00007435
Clé InChI MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
CID PubChem 8476
Nom IUPAC Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 65.0°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SO2ClC6H4NO2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 221.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline