Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483248 100 g 100g
11463248 5 g 5g
11473248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17670.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
It is employed as a biochemical for proteomics research. It is also used in the preparation of: acyl-2-aminobenzimidazole analogs and 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme produit biochimique pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé dans la préparation des analogues de lʼacyl-2-aminobenzimidazole et de lʼacide 6-chloro-2-méthyl-3-[1-[(3-nitrophényl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
Solubilité
S’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à lʼécart des agents oxydants, des métaux actifs et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-51-7
Formule moléculaire C6H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 221.611
Numéro MDL MFCD00007435
Clé InChI MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
CID PubChem 8476
Nom IUPAC Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 59°C to 63°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 746542
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes slowly in water.
Poids de la formule 221.62
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.