Learn More
3-nitrobenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495706 5 g 5g
11405716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20800.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 618-94-0 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-94-0
Formule moléculaire C7H7N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 181.151
Numéro MDL MFCD00017059
Clé InChI NQEWXLVDAVTOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-nitro-, hydrazide, m-nitrobenzoylhydrazide, m-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzoic hydrazide, m-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, m-nitro-, hydrazide
CID PubChem 3291498
Nom IUPAC 3-nitrobenzohydrazide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzhydrazide
Point de fusion 152°C to 155°C
Quantité 5 g
Beilstein 645512
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%