Learn More
3-nitrobenzo[b]furan-5-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10743823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10743823 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10743823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03534DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol
CAS 126318-27-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H5NO4
Numéro MDL MFCD00114881
Quantité 1 g
Synonyme 3-nitrobenzo b furan-5-ol, 5-benzofuranol,3-nitro, acmc-20e4do, 3-nitro-5-benzofuranol, 3-nitrobenzofuran-5-ol, 3-nitro-5-hydroxybenzofuran, 5-hydroxy-3-nitrobenzo b furan, 5-hydroxy-3-nitro-1-benzofuran
Clé InChI ZQPBTBWGCWHIGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CO2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3-nitro-1-benzofuran-5-ol
Poids moléculaire (g/mol) 179.131
CID PubChem 2797494
Poids de la formule 179.13
Pourcentage de pureté 97%