Learn More
Acide 3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13428338 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13428338 5 kg 5kg
10014623 100 g 100g
10745051 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13428338 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128450051
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-92-6
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007251
Clé InChI AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
CID PubChem 8497
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139.0°C to 143.0°C
Couleur Vert à jaune
Point d’éclair 190°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4CO2H
Quantité 5 kg
Beilstein 09,376
Fieser 13,231
Merck Index 14,6589
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (25°C). Other solubilities: 1g/3mL alcohol - 1g/2mL methanol, 1g/4mL ether - 1g/2.5mL acetone, 1g/18mL chloroform, slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre