Learn More
Acide 3-Nitrobenzoique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495583 1000 g -
11405593 250 g 250g
11415593 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13494.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
3-Nitrobenzoic acid was used to investigated the role of ozone as additional decomposition or finishing reagent in the degradation of o-, m- and p-nitobenzoic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-nitrobenzoïque était utilisé pour étudier le rôle de l’ozone en tant que réactif de décomposition ou de finition supplémentaire dans la dégradation des acides o-, m- et p-nitobenzoïques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’acide acétique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-92-6
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007251
Clé InChI AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
CID PubChem 8497
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzoic acid
Point de fusion 140°C to 143°C
Densité 1.494
Quantité 1000 g
Beilstein 908644
Merck Index 14,6589
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99%