Learn More
3-nitrobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312306
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312306 25 g 25g
11322306 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05948.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-46-4
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.109
Numéro MDL MFCD00007260
Clé InChI WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
CID PubChem 7386
Nom IUPAC 1-nitro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzotrifluoride
Point de fusion -5°C
Point d’ébullition 201°C to 205°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN2306
Beilstein 2051362
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Nitrobenzotrifluoride