Learn More
3-nitrobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322306 100 g 100g
11312306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05948.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-46-4
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.109
Numéro MDL MFCD00007260
Clé InChI WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
CID PubChem 7386
Nom IUPAC 1-nitro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzotrifluoride
Point de fusion -5°C
Densité 1.435
Point d’ébullition 201°C to 205°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.472
Quantité 100 g
Numéro UN UN2306
Beilstein 2051362
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 97%