Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483234 50 g 50g
11493234 250 g 250g
11473234 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10579.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185.563 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-90-4
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.563
Numéro MDL MFCD00007247
Clé InChI NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
CID PubChem 8495
Nom IUPAC Chlorure de 3-nitrobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzoyl chloride
Point de fusion 31°C to 35°C
Densité 1.42
Point d’ébullition 276°C to 278°C (decomposition)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 777186
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzoyl chloride