Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzoyle, TRC
Code produit 30474908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474908 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49361510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 121-90-4
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Quantité 10 mg
Synonyme m-Nitrobenzoyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 3-nitrobenzoyle
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Poids de la formule 184.988