Learn More
Alcool 3-nitrobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417297 100 g 100g
11407297 25 g 25g
11427297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15040.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-25-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007273
Clé InChI CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
CID PubChem 69267
Nom IUPAC (3-nitrophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzyl alcohol
Point de fusion 29°C to 33°C
Densité 1.3
Point d’ébullition 175°C to 180°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5755
Quantité 100 g
Beilstein 2044769
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.