Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472798 250 g 250g
11452798 10 g 10g
11462798 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16775.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-23-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-23-8
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007272
Clé InChI APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
CID PubChem 12078
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-3-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzyl chloride
Point de fusion 43°C to 47°C
Point d’ébullition 150°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 742794
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%