Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzyle, 99 %, Acros Organics
Code produit 10229930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229930 25 g Flacon en verre 25g
10177460 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404900250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 619-23-8
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007272
Clé InChI APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
CID PubChem 12078
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-3-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41°C to 46°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 85°C to 87°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2Cl
Quantité 25 g
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin