Learn More
Chlorhydrate de 3-nitrobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752611 5 g Flacon en verre 5g
10347700 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184730050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26177-43-5 | C7H8N2O2·HCl | 188.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26177-43-5
Formule moléculaire C7H8N2O2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 188.62
Numéro MDL MFCD00012858
Clé InChI DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
CID PubChem 2724030
Nom IUPAC (3-nitrophényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 226°C to 231°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2NH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1076
Poids de la formule 188.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrobenzylamine hydrochloride