Learn More
Chlorhydrate de 3-nitrobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470957
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470957 1 g 1g
11480957 5 g 5g
11490957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23349.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26177-43-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26177-43-5
Formule moléculaire C7H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.611
Numéro MDL MFCD00012858
Clé InChI DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
CID PubChem 2724030
Nom IUPAC (3-nitrophényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.62
Pourcentage de pureté 97%