Läs mer
3-nitrophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
11418196 10 g 10g
11428196 50 g 50g
11438196 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11418196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15312.09
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Nitrophénol est utilisé comme indicateur dans une solution à 0,3 % dans 50 % d’alcool, pH : 6,8 incolore, 8,6 jaune. Il est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de RAGE par l’éthérification de phénols. Également utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de kinase contre la mutation T790M du récepteur du facteur de croissance épidermique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml), l’éther, l’alcool, l’acétone et l’éthanol (700 mg/ml).
Remarques
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Tenir à l’écart des matériaux oxydants. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-84-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007240
Clé InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
CID PubChem 11137
ChEBI CHEBI:34346
Nom IUPAC 3-nitrophénol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophenol
Point de fusion 93°C to 98°C
Densité 1.49
Point d’ébullition 194°C (70 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN1663
Beilstein 1907946
Merck Index 14,6619
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml),ether,alcohol,acetone,and ethanol (700mg/ml).
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitrophenol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Nitrophenol