Learn More
3-nitrophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438196 250 g 250g
11418196 10 g 10g
11428196 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15312.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Nitrophénol est utilisé comme indicateur dans une solution à 0,3 % dans 50 % d’alcool, pH : 6,8 incolore, 8,6 jaune. Il est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de RAGE par l’éthérification de phénols. Également utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de kinase contre la mutation T790M du récepteur du facteur de croissance épidermique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml), l’éther, l’alcool, l’acétone et l’éthanol (700 mg/ml).
Remarques
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Tenir à l’écart des matériaux oxydants. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-84-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007240
Clé InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
CID PubChem 11137
ChEBI CHEBI:34346
Nom IUPAC 3-nitrophénol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophenol
Point de fusion 93°C to 98°C
Densité 1.49
Point d’ébullition 194°C (70 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1663
Beilstein 1907946
Merck Index 14,6619
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml),ether,alcohol,acetone,and ethanol (700mg/ml).
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté ≥98%