Learn More
3-Nitrophényl Éthyl(méthyl)carbamate, TRC
Code produit 30468003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468003 1 g -
30473511 100 mg -
30464457 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30468003 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5034701G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1346242-31-6
Formule moléculaire C10 H12 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
Synonyme Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Nom IUPAC (3-nitrophényl) N-éthyl-N-méthylcarbamate
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 224.0797