Learn More
3-Nitrophényl Éthyl(méthyl)carbamate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 224.0797 |