Learn More
(3-Nitrophényl)hydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Nitrophenyl)hydrazine |
| CAS | 619-27-2 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N3 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (3-Nitrophenyl)hydrazine, (m-Nitrophenyl)hydrazine, m-Hydrazinonitrobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2 |
| SMILES | NNc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (3-nitrophényl)hydrazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.139 |
| Poids de la formule | 153.054 |