Learn More
Isocyanate de 3-Nitrophényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488746 25 g 25g
11478746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16920.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.30€
    144.65€ / 25g
    Économisez 23.65€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3320-87-4 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3320-87-4
Formule moléculaire C7H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.12
Numéro MDL MFCD00007220
Clé InChI GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
CID PubChem 76835
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophenyl isocyanate
Point de fusion 51°C to 53°C
Point d’ébullition 130°C to 131°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 97%