Learn More
Acide 3-nitrophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10419871 5 g Flacon en verre 5g
10215491 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10419871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344700050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13331-27-6 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13331-27-6
Formule moléculaire C6H6BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 166.93
Numéro MDL MFCD00007193
Clé InChI ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
CID PubChem 1677
Nom IUPAC Acide (3-nitrophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophenylboronic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 289.0°C to 291.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NO2C6H4B(OH)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 166.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitrophenylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.