Learn More
Acide 3-nitrophénylboronique, TRC
Code produit 30478135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478135 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN50310525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophenylboronic Acid
CAS 13331-27-6
Formule moléculaire C6H6BNO4
Quantité 25 g
Synonyme (3-Nitrophenyl)boronic Acid, B-(3-Nitrophenyl)boronic Acid, 3-Nitrobenzeneboronic Acid, 3-Nitrophenylboronic Acid, NSC 401539, NSC 59739, m-Nitrobenzeneboronic Acid, m-Nitrophenylboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide (3-nitrophényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 166.93
Poids de la formule 167.039