Learn More
Acide 3-nitrophtalique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492437 100 g -
11349459 250 g 250g
11402447 500 g 500g
11412447 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11492437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14281.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 603-11-2 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
3-Nitrophthalic acid can be used as starting reagent in the synthesis of modified 2-iodoxybenzoic acid derivatives. It may be used in the synthesis of brucinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate (systematic name: 2,3-dimethoxy-10-oxostrychnidinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate), via heating with brucine. Clyatt E
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-nitrophtalique peut être utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de dérivés d’acide 2-iodoxybenzoïque modifiés. Il peut être utilisé dans la synthèse du dihydrate de brucinium 2-carboxy-6-nitrophtalate (nom systématique : 2,3-diméthoxy-10 -oxostrychnidinium2 -carboxy-6-nitrophtalate dihydraté), par chauffage avec de la brucine. Clyatt E
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente. Soluble dans l’eau à 5 %
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-11-2
Formule moléculaire C8H5NO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.129
Numéro MDL MFCD00007138
Clé InChI KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
CID PubChem 69043
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophthalic acid
Point de fusion ∼214°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 2054269
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté 95%