Learn More
Acide 3-nitrophtalique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10408340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10408340 500 g Flacon en plastique 500g
10235730 100 g Flacon en plastique 100g
11945051 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10408340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160165000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 603-11-2 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-11-2
Formule moléculaire C8H5NO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
Clé InChI KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
CID PubChem 69043
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophthalic acid
Point de fusion 213.0°C to 216.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 09,823
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (25 c). Other solubilities: 1g/10mL methanol
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrophthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.