Learn More
Acide 3-nitrophthalique, TRC
Code produit 30470307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470307 250 g 250g
30473294 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30470307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN515295250G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-11-2
Formule moléculaire C8 H5 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
Nom IUPAC Acide 3-nitrophthalique
SMILES OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophthalic Acid
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Poids de la formule 211.0117