Learn More
Anhydride 3-nitrophtalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Nitrophthalic Anhydride is an intermediate for the synthesis of the benzimidazole PARP inhibitor I, ABT-472. It reacts with aminoquinazolinones to yield phthalimidoquinazolinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’anhydride 4-nitrophtalique est un intermédiaire pour la synthèse de l’inhibiteur I du PARP de benzimidazole, ABT-472. Il réagit avec les aminoquinazolinones pour produire des phtalimidoquinazolinones.
Solubilité
Peut se décomposer dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Nitrophthalic anhydride |
| Point de fusion | 161°C to 166°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 179963 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | May decompose in water. |
| Nom IUPAC | 4-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Poids de la formule | 193.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |