Learn More
3-nitrophtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428156 5 g 5g
11438156 25 g 25g
11448156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15291.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 603-62-3 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
3-Nitrophthalimide is a useful dye for biological research purposes. It is a nitro heterocyclic compounds found to exhibit potential antifungal activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-nitrophtalimide est un colorant utile à des fins de recherche biologique. Il s’agit d’un composé hétérocyclique nitro qui présente des activités antifongiques potentielles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-62-3
Formule moléculaire C8H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.13
Numéro MDL MFCD00041852
Clé InChI BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophthalimide, 4-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 3-nitro, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro, nitrophthalimide, 4-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 3-nitro-phthalimide, pubchem12007
CID PubChem 11779
Nom IUPAC 4-nitroisoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophthalimide
Point de fusion 217°C to 221°C
Quantité 5 g
Beilstein 179965
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 98%