Learn More
3’-Nitropropiophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11461938
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11461938 5 g 5g
11471938 25 g 25g
11481938 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11461938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14554.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17408-16-1
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD00051516
Clé InChI VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one
CID PubChem 87096
Nom IUPAC 1-(3-nitrophényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Nitropropiophenone
Point de fusion 99°C to 102°C
Quantité 5 g
Beilstein 1954069
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 97%