Learn More
3-Nitropyridine-4-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15467227
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467227 250 mg 250mg
15457227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34293.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59290-82-3
Formule moléculaire C6H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.108
Numéro MDL MFCD04114244
Clé InChI YKPIUHZVTZWEEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitroisonicotinic acid, 3-nitropyridine-4-carboxylic acid, 3-nitroisonicotinicacid, 3-nitro-isonicotinic acid, 3-nitro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-nitro, nitroisonicotinic acid, pubchem9763, 4-pyridinecarboxylicacid, 3-nitro
CID PubChem 2762924
SMILES C1=CN=CC(=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitropyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté 97%